Learn More
Acide citrique, sel trisodique98 %, anhydre, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric acid, trisodium salt |
| Point de fusion | 300,0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | 290°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 15, 8737 |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C). |
| Afficher plus |