Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté 99 %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
| Absorbance | (0,1 M, eau), (0,1 M, eau) à 0 nm, 0,01 max. à 260 nm, 0,01 max. à 280 nm |
| Point de fusion | >300,0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O |
| Quantité | 250g |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :720 g/l (25°C).Autres solubilités : insoluble dans l’alcool |
| Poids de la formule | 294.09 |
| Pourcentage de pureté | 0.99 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.