Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10338460 500 g Bouteille en verre 500g
10083010 5 g Flacon en verre 5g
10134520 1kg Bouteille en verre 1kg
10083163 5kg Flacon en plastique 5kg
13438488 25kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10338460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    29.65€ / 500g
    Économisez 5.50€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1545801
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.1
Numéro MDL MFCD00150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, trisodium salt dihydrate
Point de fusion >300,0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantité 500 g
Merck Index 15, 8737
Informations sur la solubilité Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 294.09
Pourcentage de pureté 0.99
Qualité Pures
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline