Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11935071 5 kg Flacon en plastique 5kg
11945071 250 g Bouteille en verre 250g
11925071 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11935071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    280.00€ / 5kg
    Économisez 9.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6132-04-3 | C6H5Na3O7·2H2O | 294.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H5Na3O7·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.09
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, trisodium salt dihydrate
Point de fusion >300.0°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantité 5 kg
Merck Index 15,8737
Informations sur la solubilité Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 294.09
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max