Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Citric Acid, Trisodium Salt Dihydrate |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O |
| Quantité | 250 g |
| Merck Index | 15,8737 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 294.09 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Matière insoluble | 0.005% max |