Learn More
Citrinine, MP Biomedicals™
Code produit 11422072 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422072 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422072 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    427.35€ / 10mg
    Économisez 21.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 518-75-2
Formule moléculaire C13H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 250.25
Clé InChI CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
Synonyme citrinin, antimycin, --citrinin, citriain, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
CID PubChem 54680783
Nom IUPAC Acide (3R,4S)-6-hydroxy-3,4,5-triméthyl-8-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carboxylique
SMILES CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Citrinin
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Poids de la formule 250.3
Forme physique Poudre cristalline