Learn More
(-)-Citrinine, TRC
Code produit 30041337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041337 10 mg 10mg
30040435 1 mg 1mg
30040595 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041337 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC52350010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-75-2
Formule moléculaire C13 H14 O5
Poids moléculaire (g/mol) 250.25
Synonyme 3H-2-Benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, (3R-trans)-, Citrinin (6CI), (3R,4S)-4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, (-)-Citrinin, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, NSC 186
Nom IUPAC (3R,4S)-8-hydroxy-3,4,5-triméthyl-6-oxo-3,4-dihydroisochromène-7-acide carboxylique
SMILES C[C@H]1OC=C2C(=C(C(=O)O)C(=O)C(=C2[C@@H]1C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citrinin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
Poids de la formule 250.0841
Pourcentage de pureté >95%