Learn More
Citronellal, 93 %, pract., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637181 100 g Flacon en verre 100g
10085460 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10637181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405291000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-23-0
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00038090
Clé InChI NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonyme citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
CID PubChem 7794
ChEBI CHEBI:47856
Nom IUPAC (3R)-3,7-dimethyloct-6-enal
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citronellal
Note relative au nom pract., 93%
Couleur Jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 206°C to 208°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CCHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Indice de réfraction 1.4440 to 1.45
Quantité 100 g
Merck Index 15, 2328
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,ethanol,ether
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citronellal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.