Learn More
(+/-)-Citronellal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362767 500 mL 500mL
11352767 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15753.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
(±)-Citronellal is an active component of citronella oil. It is used as a flavoring agent, insect repellent, fragrance in soaps and detergents, and in personal care products like creams, lotions, and perfumes. It acts as a chemical intermediate for citronellol and hydroxycitronellal. Further, it is used to prepare 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-one by reacting with dibutylamine. In addition to this, it is utilized to inhibit the development of mechanical nociception induced by carrageenan (CG) and tumor necrosis factor-alfa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (^+)-citronellal est un composant actif de l’huile de citronnelle. Il est utilisé comme agent aromatisant, répulsif pour insectes, fragrance dans les lessives et détergents et dans les produits d’hygiène personnelle comme les crèmes, les lotions et les parfums. Il agit comme intermédiaire chimique pour le citronellol et l’hydroxycitronellal. De plus, il est utilisé pour préparer la 1-dibutylamino-3,7-diméthyl-oct-6-en-2-one en réagissant avec la dibutylamine. En outre, il est utilisé pour inhiber le développement de la nociception mécanique induite par la carraghénane (CG) et le facteur de nécrose tumorale alpha.
Solubilité
Légèrement miscible à l’eau et l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-23-0
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00038090
Clé InChI NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonyme citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
CID PubChem 7794
ChEBI CHEBI:47856
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Citronellal
Densité 0.86
Point d’ébullition 206°C to 208°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 500 mL
Beilstein 1720789
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2329
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water and ethanol.
Nom IUPAC (3R)-3,7-dimethyloct-6-enal
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 96%