Learn More
Acide citronellique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429907
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11429907
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22862.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 502-47-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Citronellic acid was used in synthesis of stereoisomers of 3,11- dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide citronellique a été utilisé dans la synthèse des stéréoisomères de 3,11-diméthylnonacosan-2-one et de 29-hydroxy-3,11-diméthylnonacosan-2-one.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-47-6
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD00002728
Clé InChI GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
CID PubChem 10402
ChEBI CHEBI:80507
Nom IUPAC Acide3,7-diméthyloct-6-énoïque
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citronellic acid
Densité 0.923
Point d’ébullition 121°C to 122°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4535
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 94%