Learn More
Epredia™ Solvant de clarification aux agrumes
Code produit 10444720 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 3.8L (4 x 1 gal.)
Conditionnement:
15.20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10444720 4 x 3.8L (4 x 1 gal.) 15.20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10444720 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 8301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Remplacez le xylène dans les applications des systèmes automatisés et manuels grâce au solvant de clarification aux agrumes Epredia™.
  • Le solvant à base de D-limonène a un léger parfum d’agrumes.
  • Un point d’éclair plus élevé élimine le besoin de stockage dans une armoire de sécurité inflammable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 4 x 3.8L (4 x 1 gal.)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citrus Clearing Solvent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.