Learn More
CJ-023423 Sel chlorhydrate, hydrate, TRC
Code produit 30138397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138397 25 mg 25mg
30137665 50 mg 50mg
30005603 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138397 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC53580825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C26H29N5O3S• x(HCl), y(H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 491.6136461802
Nom IUPAC 1-[2-[4-(2-éthyl-4,6-diméthylimidazo[4,5-c]pyridine-1-yl)phényl]-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCC2=CC=C(N3C(CC)=NC4=C3C=C(C)N=C4C)C=C2)=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau CJ-023423 Hydrochloride Salt, Hydrate
Quantité 25 mg
Synonyme 2-Ethyl-4,6-dimethyl-1-[4-[2-[[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]amino]ethyl]phenyl]-1H-imidazo[4,5-c]pyridine Hydrochloride Salt Hydrate, AAT 007 Hydrochloride Salt Hydrate, CJ 023423 Hydrochloride Salt Hydrate, Grapiprant Hydrochloride Salt Hydrate, MR 10A7 Hydrochloride Salt Hydrate, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide Hydrochloride Salt Hydrate, RQ 00000007 Hydrochloride Salt Hydrate, RQ 7 Hydrochloride Salt Hydrate, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide Hydrochloride Salt Hydrate
Formule InChI InChI=1S/C26H29N5O3S/c1-5-24-29-25-19(4)28-18(3)16-23(25)31(24)21-10-8-20(9-11-21)14-15-27-26(32)30-35(33,34)22-12-6-17(2)7-13-22/h6-13,16H,5,14-15H2,1-4H3,(H2,27,30,32)