Learn More
CK-666, MedChemExpress
Description
CK-666 is a cell-permeable actin-related protein Arp2/3 complex inhibitor (IC50=12 μM). CK-666 binds to Arp2/3 complex, stabilizes the inactive state of the complex, blocking movement of the Arp2 and Arp3 subunits into the activated filament-like (short pitch) conformation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CK-666 |
| CAS | 442633-00-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H17FN2O |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (421.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCC1=C(C)NC2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC=C3F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.34 |
| Poids de la formule | 296.34 |
| Afficher plus |