missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CK1-IN-1, MedChemExpress

Code produit 16454538
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454538 10 mg
16497247 5 mg
16490837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16454538 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111820
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.

CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau CK1-IN-1
CAS 1784751-20-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H15F2N3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (163.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4F)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 383.39
Poids de la formule 383.39
Pourcentage de pureté 98.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.