Learn More
CK1-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16497247
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497247 5 mg
16490837 50 mg
16454538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497247 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111820
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau CK1-IN-1
CAS 1784751-20-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H15F2N3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (163.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4F)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 383.39
Poids de la formule 383.39
Pourcentage de pureté 98.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus