Learn More
MedChemExpress Cl-C6-PEG4-O-CH2COOH
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 370.87 g/mol |
| CAS | 1799506-30-1 |
| Contenu et stockage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | PROTAC Linker 4 |
| Solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (269.64 mM; Need ultrasonic) |