Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Liens de distillation de type Claisen avec adaptateur pour récepteur à vide
Description
- Conformément à la norme DIN 12594
- À condenseur Liebig (coudé à 75°) et tête verticale de type Claisen
- Raccordement à l’eau et au vide
- Avec deux prises NS 14/23 pour thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Type | Lien de distillation de type Claisen |
| Matériau | Tubulure DURAN™ |
| Quantité | 1 |
| Joint conique standard | Cône NS 14/23 |