Learn More
Amsta Rostfritt Pince
GREENER_CHOICE
Code produit 11815650
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conteneur en acier inoxydable de 3 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11815650 Conteneur en acier inoxydable de 3 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11815650 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5051310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    29.36€ / 1 pièces
    Économisez 2.64€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026