Learn More
Medline Scientific™ Flacon à pince
Code produit 10644133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacon de 1 L
Flacon de 2 L
Flacon de 50 ml
Flacon rond de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10644133 Flacon de 1 L 1 pièce
10589712 Flacon de 50 ml 1 pièce
10225522 Flacon de 2 L 1 pièce
10031662 Flacon rond de 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10644133 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur AAA23554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55€
    55.96€ / 1 pièces
    Économisez 1.59€
    2% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Pour une utilisation avec les incubateurs à agitation sur paillasse et sur sol
La gamme d’agitateurs incubateurs réfrigérés Lab Companion comprend le SI-600R, une version plus petite, le SI-300R et le modèle de sol IS-971R qui est capable d’incuber de grands volumes à de très basses températures (+4°(C).
Les unités SI- 300R et SI- 600R sont des modèles de paillasse d’une largeur fine qui s’adaptent dans les espaces les plus serrés. Le couvercle, soutenu par des régulateurs de pression de gaz intégrés, s’ouvre pour donner accès à l’avant et au dessus pour n’importe quelle taille de flacon jusqu’à 2 000 ml. Le système de contrôle CLS breveté dépasse les normes de sécurité de classe II pour une utilisation dans des environnements inflammables.
Le régulateur PID garantit un contrôle précis de la température
  • Affichage LED
  • Sélectionnez un mouvement orbital ou de va-et-vient
  • Serpentins de refroidissement fournis avec les modèles non réfrigérés
  • Longueur de course réglable
  • Livré avec plateforme universelle
Gamme d’incubateurs à agitation sur paillasse et sur sol adaptés à une variété d’applications.
Spécification
Capacité Flacon de 1 L
Type de produit Pince à flacon