Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pince LF 100 mm
Code produit 10173192
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Couvercle à bride du récipient de réaction
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10173192 Couvercle à bride du récipient de réaction 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10173192 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06246010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.93€
    97.73€ / 1 pièces
    Économisez 19.20€
    16% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026