Learn More
Corning™ Pinces pour flacon Erlenmeyer
Code produit 11303815 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11303815 Flacon Erlenmeyer de 25 ml 1 pièce
11313815 Flacon Erlenmeyer de 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303815 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.65€
    48.25€ / 1 pièces
    Économisez 3.40€
    6% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec différentes tailles de flacons Erlenmeyer.
Il s’agit d’une pince à utiliser avec les flacons Erlenmeyer, pour une utilisation avec l’agitateur orbital Corning™ LSE™ et l’agitateur orbital à basse vitesse Corning™ LSE™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Type de produit Pince