Learn More
Pinces
Code produit 10163402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacon de 300 ml
Flacon rond de 100 ml
Flacon rond de 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10163402 Flacon rond de 100 ml 1 pièce
10173402 Flacon rond de 250 ml 1 pièce
11990259 Flacon de 300 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10163402 Fournisseur Medline Scientific Code fournisseur AAA23551
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pinces à flacons pour agitateurs incubateurs
La gamme d’agitateurs incubateurs réfrigérés Lab Companion comprend le SI-600R, une version plus petite, le SI-300R et le modèle de sol IS-971R qui est capable d’incuber de grands volumes à de très basses températures (+4°C). Les unités SI-300R et SI-600R sont des modèles de paillasse d’une largeur fine qui s’adaptent dans les espaces les plus serrés. Le couvercle, soutenu par des régulateurs de pression de gaz intégrés, s’ouvre pour donner accès à l’avant et au dessus pour n’importe quelle taille de flacon jusqu’à 2 000 ml. Le système de contrôle CLS breveté dépasse les normes de sécurité de classe II pour une utilisation dans des environnements inflammables.
  • Le régulateur PID garantit un contrôle précis de la température
  • Affichage LED
  • Sélectionnez un mouvement orbital ou de va-et-vient
  • Serpentins de refroidissement fournis avec les modèles non réfrigérés
  • Longueur de course réglable
  • Fourni avec plateforme universelle Gamme d’agitateurs incubateurs sur paillasse et sur sol adaptés à une variété d’applications.
Spécification
Capacité Flacon rond de 100 ml
Type de produit Pince