Learn More
Thermo Scientific™ Pinces pour agitateur résistant au CO2
Code produit 15361105 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Kit de pinces à flacons de démarrage
Pince à flacons
Pince pour entonnoir
Pince pour flacon
Pinces:
100 ml
150 ml
1 000 ml
200 ml
250 ml
25 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
500 ml
50 ml
Flacon
Séparateur
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Pinces unitSize
15361105 Pince à flacons 50 ml 1 pièce
30280804 Pince pour flacon 25 ml 1 unité
15371105 Pince à flacons 100 ml 1 pièce
15381105 Pince à flacons 150 ml 1 pièce
15391105 Pince à flacons 200 ml 1 pièce
15301115 Pince à flacons 250 ml 1 pièce
15311115 Pince à flacons 500 ml 1 pièce
15321115 Pince à flacons 1 000 ml 1 pièce
15331115 Pince à flacons 2 000 ml 1 pièce
15341115 Pince à flacons 3 000 ml 1 pièce
15351115 Pince à flacons 5 000 ml 1 pièce
15361115 Pince pour flacon 500 ml 1 pièce
15371115 Pince pour flacon 1 000 ml 1 pièce
15381115 Pince pour entonnoir Séparateur 1 pièce
15321135 Kit de pinces à flacons de démarrage Flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15361105 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88881105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la capacité de la plateforme universelle pour agitateur résistant au CO2 Thermo Scientific™ grâce à une variété de pinces pouvant s’adapter à la plupart des récipients.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pince à flacons
Pinces 50 ml
À utiliser avec (équipement) Agitateur résistant au CO2
Nbre de positions 30