Learn More
Phenomenex™ Claricep™ AQ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 40 to 60 μm
Code produit 31748633 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
1.5 kg
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31748633 12 g 20 pièces
31743888 4 g 20 pièces
31742082 20 g 20 pièces
31747197 40 g 10 pièces
31748027 80 g 5 pièces
31747119 120 g 5 pièces
31741446 1.5 kg 1 pièce
31743867 330 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31748633 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur SQ2400120
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Reversed Phase
  • Phase: AQ C18
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Flash Column
Poids du lit (métrique) 12 g
Quantité 20 Pk.