Learn More
Phenomenex™ Colonne de flash neutre en alumine à visser Claricep™ série C, milieux irréguliers, taille des particules de 40 à 60 μm
Code produit 31743108 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
40 g
80 g
200 g
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31743108 40 g 20 pièces
31741695 80 g 10 pièces
31742541 200 g 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31743108 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur CCA140020N
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Mode de séparation : Phase normale
  • Phase : Alumine
  • Type de particule : Irrégulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 40 g
Quantité 20 Pk.