Learn More
Phenomenex™ Colonnes de flash vissées en silice Claricep™ C-Series, supports sphériques, taille de particule de 20 à 35 μm
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Marque : Claricep
- Procédé : FLASH
- Mode de séparation : Phase normale
- Phase : Silice
- Type de particule : Sphérique
Spécification
Spécification
| Type | Colonne Flash |
| Poids du lit (métrique) | 80 g |
| Quantité | 5 Pk. |