Learn More
Phenomenex™ Colonnes flash Claricep™ C18(2), Milieux Sphériques, Taille des particules de 20 à 35 μm
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Marque : Claricep
- Procédé : FLASH
- Mode de séparation : Phase inversée
- Phase : C18
- Type de particule : Sphérique
Spécification
Spécification
| Type | Colonne Flash |
| Poids du lit (métrique) | 800 g |
| Quantité | 1 de chaque |