Learn More
Phenomenex™ Colonnes de flash de silice Claricep™ CS, milieux irréguliers, taille des particules de 40 à 60 μm
Code produit 31746850 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
80 g
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31746850 80 g 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31746850 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur CS1200800
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Type de particule : Irrégulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 80 g
Quantité 5 Pk.