Learn More
Phenomenex™ Colonnes de flash de silice Claricep™ CS, milieux irréguliers, taille des particules de 40 à 60 μm
Code produit 31747945 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
20 g
40 g
45 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Quantité:
1 de chaque
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Quantité Conditionnement
31747945 40 g 10 Pk. 10 pièces
31745121 800 g 20 Pk. -
31747216 4 g 20 Pk. 20 pièces
31748173 4 g 1 de chaque 1 pièce
31744058 12 g 20 Pk. 20 pièces
31748143 20 g 20 Pk. 20 pièces
31746564 20 g 1 de chaque 1 pièce
31748899 40 g 1 de chaque 1 pièce
31743437 45 g 5 Pk. 5 pièces
31743459 80 g 5 Pk. 5 pièces
31741643 80 g 1 de chaque 1 pièce
31746354 120 g 5 Pk. 5 pièces
31742656 120 g 1 de chaque 1 pièce
31742117 1.5 kg 20 Pk. 1 pièce
31746053 220 g 20 Pk. 1 pièce
31742616 3 kg 20 Pk. 1 pièce
31744423 330 g 20 Pk. 1 pièce
31748136 5 kg 20 Pk. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 31747945 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur CS1400400
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Type de particule : Irrégulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 40 g
Quantité 10 Pk.