Learn More
Phenomenex™ Colonnes Claricep™ Blank Flash, ensemble complet avec 2 frits
Code produit 31742277 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
3 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31742277 3 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31742277 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur FCH5000I
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Technique : Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cartouche vide
Poids du lit (métrique) 3 kg