Learn More
Phenomenex™ Colonnes de flash vides vides Claricep™ avec verrouillage Luer et 2 frits
Code produit 31748122 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
20 g
40 g
80 g
120 g
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31748122 20 g 20 pièces
31747062 40 g 10 pièces
31745457 80 g 5 pièces
31747379 120 g 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31748122 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur FCH020S
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Technique : Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cartouche vide
Poids du lit (métrique) 20 g
Quantité 20 Pk.