Learn More
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 60 Å
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Hydrophilic Interaction
- Phase: HILIC
- Particle Type: Spherical
Spécification
Spécification
| Type | Flash Column |
| Poids du lit (métrique) | 12 g |