Learn More
Phenomenex™ Colonnes flash HILIC Claricep™ , Milieux Sphériques, Taille des particules 20 μm
Code produit 31747334 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31747334 120 g 5 pièces
31741798 4 g 20 pièces
31743738 12 g 20 pièces
31745092 20 g 20 pièces
31743365 40 g 10 pièces
31744445 80 g 5 pièces
31744754 330 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31747334 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur SH1201200
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Mode de séparation : Interaction hydrophile
  • Phase : HILIC
  • Type de particule : Sphérique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 120 g
Quantité 5 Pk.