Learn More
Phenomenex™ Colonnes flash Claricep™ HILIC, milieux sphériques, taille des particules de 40 à 60 μm
Code produit 31748609 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31748609 40 g 10 pièces
31744629 4 g 20 pièces
31743827 12 g 20 pièces
31747998 20 g 20 pièces
31747332 80 g 5 pièces
31744462 120 g 5 pièces
31747785 1.5 kg 1 pièce
31741902 3 kg 1 pièce
31748023 330 g 1 pièce
31741979 5 kg 1 pièce
31742355 800 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 31748609 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur SH2400400
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Mode de séparation : Interaction hydrophile
  • Phase : HILIC
  • Type de particule : Sphérique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 40 g
Quantité 10 Pk.