Learn More
Phenomenex™ Colonnes flash vissées Claricep™ I-Series HILIC, supports sphériques, taille de particule de 40 à 60 μm
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Marque : Claricep
- Procédé : FLASH
- Mode de séparation : Interaction hydrophile
- Phase : HILIC
- Type de particule : Sphérique
Spécification
Spécification
| Type | Colonne Flash |
| Poids du lit (métrique) | 20 g |
| Quantité | 20 Pk. |