Learn More
Phenomenex™ Colonnes de flash neutres en alumine Claricep™ , milieux irréguliers, taille des particules de 75 à 150 μm
Code produit 31747489 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
550 g
1.5 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31747489 550 g 1 pièce
31742420 2.5 kg 1 pièce
31745661 1.5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31747489 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur CA140330N
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Mode de séparation : Phase normale
  • Phase : Alumine
  • Type de particule : Irrégulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 550 g