Learn More
Phenomenex™ Colonnes de flash vissées Claricep™ S-Series AQ C18, supports sphériques, taille de particule de 20 à 35 μm
Code produit 31747915 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
20 g
40 g
80 g
120 g
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique) Conditionnement
31747915 120 g 5 pièces
31742542 20 g 20 pièces
31745327 40 g 10 pièces
31744470 80 g 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31747915 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur SSQ2301200
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Mode de séparation : Phase inversée
  • Phase : AQ C18
  • Type de particule : Sphérique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 120 g
Quantité 5 Pk.