Learn More
Phenomenex™ Claricep™ S-Series Silica Screw-On Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: Silica
- Particle Type: Irregular
Spécification
Spécification
| Type | Flash Column |
| Poids du lit (métrique) | 20 g |
| Quantité | 20 Pk. |