Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Silica Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 μm
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: Silica
- Particle Type: Spherical
Spécification
Spécification
| Type | Flash Column |
| Poids du lit (métrique) | 20 g |
| Quantité | 20 Pk. |