Learn More
CELLPATH CLARITEX SUPA MEGA COVERSLIPS
Code produit 30226288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1.0 mm
1.5 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
30226288 1.5 mm 100 pièces
30226289 1.0 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30226288 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur SAF506402A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Au sein de la gamme ClariTex, disponible exclusivement chez CellPath , sont des lamelles Supa Mega, conçues en tenant compte des spécifications des lames de microscope Supa Mega.
  • Principaux avantages :
  • Lames de microscope Fit Supa Mega
  • Épaisseur uniforme
  • Fabriqué selon les normes DIN ISO 8255
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rectangle
Matériau Verre
Longueur (métrique) 64 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Épaisseur (métrique) 1.5 mm