Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clarithromycine, 97 %
Code produit 15761749 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15761749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15761749 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455220010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clarithromycin
CAS 81103-11-9
Point de fusion 222.0°C to 231.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C38H69NO13
Quantité 1 g
Synonyme clarithromycin, biaxin, clarithromycine, 6-o-methylerythromycin, clathromycin, klaricid, 6-o-methylerythromycin a, abbott-56268, macladin, clarith
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone, chloroform, methanol, ether,, ethanol
Clé InChI AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
SMILES CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-7-méthoxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotétradécane-2,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 747.95
CID PubChem 84029
ChEBI CHEBI:3732
Poids de la formule 747.95
Pourcentage de pureté 97%