Learn More
Clarithromycin, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clarithromycin |
| CAS | 81103-11-9 |
| Formule moléculaire | C38H69NO13 |
| Numéro MDL | MFCD00865140 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | C[C@@](C[C@@H](C)C([C@@H]1C)=O)([C@H](O[C@@]([H])([C@@H]2O)O[C@@H](C[C@@H]2N(C)C)C)[C@@H](C)[C@H](O[C@@]([H])(C[C@]3(OC)C)O[C@H]([C@@H]3O)C)[C@@H](C)C(O[C@@H]([C@@](O)([C@@H]1O)C)CC)=O)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 747.95 |
| Pourcentage de pureté | 98% |