Learn More
Clarithromycin, MedChemExpress
Code produit 16477346
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477346 100 mg
16491266 200 mg
16431876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16477346 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17508100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.
Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clarithromycin
Forme physique Solid
CAS 81103-11-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H69NO13
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (44.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@](OC)(C[C@H](C([C@@H]1C)=O)C)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@@H]1O)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Poids moléculaire (g/mol) 747.95
Poids de la formule 747.95
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research