Learn More
TOKU-E™ Clarithromycin ReadyMade™ Solution
Code produit 30044048
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30044048 1 ml 1mL
30044047 10 x 1 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30044048 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur C2881ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Clarithromycin ReadyMade™ Solution is provided as a filter-sterilized solution of Clarithromycin in water.
  • CAS Number: 81103-11-9
  • Molecular Formula: C38H69NO13
  • Molecular Weight: 747.95 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Semi-synthetic
  • Spectrum: Clarithromycin is a broad-spectrum antibiotic with bacteriostatic action on a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria including anaerobes. It is also effective for Mycoplasma and Mycobacteria
  • Mechanism of Action: Macrolide antibiotics inhibit bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit preventing peptide bond formation and translocation during protein synthesis
Spécification
Nom chimique ou matériau Clarithromycin
Forme physique Liquid
CAS 81103-11-9
Source Semi-synthetic
Conditionnement 2 mL plastic vial
Stérilisée par filtration Yes, 0.22 μm
Stérilité Sterile
Couleur Clear Colorless to Pale Yellow
Concentration 1 mg/mL
Quantité 1 ml
Notes de qualité de la pureté >95% (HPLC)
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 102%
Notes de pourcentage du dosage Clarithromycin, Dried Basis
Formule moléculaire C38H69NO13
Gamme de produits ReadyMade™ Solutions
Conditions d’expédition Ice Pack
Synonyme 6-O-Methylerythromycin; 6-O-Methylerythromycin A; Clathromycin
Informations sur la solubilité Soluble in Water
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 747.95 g/mol
Poids de la formule 747.95 amu
Pourcentage de pureté >95%
Qualité Antibiotique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Clarithromycin 0.1%