Learn More
Clarithromycine, TRC
Code produit 30133892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133892 50 mg 50mg
30010375 100 mg 100mg
17950525 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133892 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC55975050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81103-11-9
Formule moléculaire C38 H69 N O13
Poids moléculaire (g/mol) 747.95
Synonyme 6-O-Methylerythromycin, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., 6-O-Methylerythromycin A, A 56268, Abbott 56268, Antibiotic A 56268, Antibiotic TE 31, BIAXIN XL, Biaxin, CLARIPEN, CRIXAN OD, Clamicin, Claric, Claridar, Claris, Claritek, Clarith, Clarithro, Clarithromycin, Clathromycin, Crixan, Fascar, Fromilid, Kelamycin, Klabax, Klacid, Klaribac, Klaricid, Klarimix, Klarithran MR, Macladin, Naxy, TE 031, Veclam, Zeclar
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-7-méthoxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotétradécane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Clarithromycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Poids de la formule 747.4769
Pourcentage de pureté >95%