Description
- Les ingrédients de lavage proviennent de sources renouvelables (d'origine végétale) et sont sélectionnés pour leur faible impact sur la vie aquatique.
- 99 % des ingrédients sont d'origine naturelle.
- La formule est facilement biodégradable.
- Réduisez votre consommation d'énergie, ce savon est efficace même à l'eau froide.
- Consommation d'eau réduite de 35 %
- Contribue à réduire la consommation d'eau jusqu'à 35 %
- Testé dermatologiquement
- pH respectueux de la peau
- Remplissage rapide en moins de 10 secondes
- Haute capacité de réduction des déchets : contribue à réduire la consommation jusqu'à 50 %
- Remplissage hygiénique – Bouteille scellée en usine avec une pompe neuve pour chaque remplissage, contribuant à réduire les risques de contamination
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Mousse |
| Jetable | Usage limité |
| À utiliser avec (équipement) | Tork Distribution de savon et de désinfectant |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6/Pk. |
| Dimensions | Étalon |
| Volume (métrique) | 1 L |