Learn More
Tork Savon mousse pour les mains Clarity
Code produit 30243788 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Mini
Étalon
Conditionnement:
6 pièces
8 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30243788 Mini 8 pièces
30243744 Étalon 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243788 Fournisseur Tork Code fournisseur 525202
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Réalisez vos ambitions en matière de développement durable sans compromettre l'hygiène des mains grâce à Tork Savon mousse pour les mains Clarity - formulé à partir d'un nombre limité d'ingrédients, dont 99 % d'origine naturelle. S'intègre dans Tork Distributeurs de savon et de désinfectant pour un entretien facile et rapide.
  • Les ingrédients de lavage proviennent de sources renouvelables (d'origine végétale) et sont sélectionnés pour leur faible impact sur la vie aquatique.
  • 99 % des ingrédients sont d'origine naturelle.
  • La formule est facilement biodégradable.
  • Réduisez votre consommation d'énergie, ce savon est efficace même à l'eau froide.
  • Consommation d'eau réduite de 35 %
  • Contribue à réduire la consommation d'eau jusqu'à 35 %
  • Testé dermatologiquement
  • pH respectueux de la peau
  • Remplissage rapide en moins de 10 secondes
  • Haute capacité de réduction des déchets : contribue à réduire la consommation jusqu'à 50 %
  • Remplissage hygiénique – Bouteille scellée en usine avec une pompe neuve pour chaque remplissage, contribuant à réduire les risques de contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Savon pour les mains
Couleur Transparent
Forme Mousse
Jetable Usage limité
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 8/Pk.
Dimensions Mini
Volume (métrique) 525 mL