Learn More
Clascotérone-D5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clascoterone-D5 |
| Formule moléculaire | C24 D5 H29 O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 21-Hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione-D5, Winlevi-D5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H34O5/c1-4-21(28)29-24(20(27)14-25)12-9-19-17-6-5-15-13-16(26)7-10-22(15,2)18(17)8-11-23(19,24)3/h13,17-19,25H,4-12,14H2,1-3H3/t17-,18+,19+,22+,23+,24+/m1/s1/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)CO |
| Nom IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 407.555 |
| Poids de la formule | 407.272 |