Learn More
Clascoterone, MedChemExpress
Code produit 16496166
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16496166 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13331
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate;Cortexolone 17α-propionate;CB-03-01) is a new topical and peripherally selective androgen antagonist.
Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate
Spécification
Nom chimique ou matériau Clascoterone
Forme physique Solid
CAS 19608-29-8
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H34O5
Synonyme Cortexolone 17 alpha-propionate Cortexolone 17α-propionate CB-03-01
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.43 mM)
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(CO)=O)OC(CC)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 402.52
Poids de la formule 402.52
Pourcentage de pureté 98.21%
Qualité Research