Learn More
Angelantoni Industrie™ Hotte à flux laminaire vertical Gemini de classe 100
Description
- Convient à une grande variété de laboratoires et de tâches de production.
- Microbiologie
- Biologie moléculaire
- Contrôle de la qualité dans les industries pharmaceutiques et alimentaires
- Assemblage micro mécanique
- Amplification de l’ADN / ARN et thermocyclage
- Panneau arrière et plateau de travail en acier inox perforé AISI 304L 2B
- Fenêtre avant et parois latérales en verre trempé
- Éclairage sur la surface de travail via la lampe fluorescente 15 W
- Structure en acier recouvert de poudre époxy-polyester
- Résistant à la plupart des désinfectants industriels courants
- Système de ventilation au moyen du ventilateur à moteur n° 1 dédié au débit d’air unidirectionnel dans la chambre de travail
- Ventilateur à moteur centrifuge
- Moteur à entraînement direct avec double aspiration et facteur de protection IP22
- Filtration de l’air au moyen d’un filtre HEPA de type H14 (voir DIN 24184 et BS 3928) avec une efficacité de 99,999 % à particules de 0,3 micron avec test DOP / DOS (comme défini par EN 1822)
- Contrôle de la ventilation de l’air grâce à la régulation électronique manuelle de la vitesse de rotation du ventilateur à moteur
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 800 x 750 x 800 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 490 mm |
| Tension | 230 V |
| Poids (métrique) | 70 kg |
| Largeur (métrique) | 750 mm |
| Fréquence | 50 Hz |